3-Chlor-2-hydroxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(3-Chloro-2-hydroxyphenyl)boronic acid
BB-8562-1G
BB-8562-5G
COBBBB-8562-1GEA
0
EUR
COBBBB-8562-1G
COBBBB-8562-5G
3-Chlor-2-hydroxyphenylboronsäure
3-Chlor-2-hydroxyphenylboronsäure
Formel:
C₆H₆BClO₃ |
MDL:
MFCD08689551 CAS-Nummer: 951655-50-8 |