3-Chlor-5-hydroxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-5959-5G BB-5959-1G BB-5959-250M
COBBBB-5959-5GEA 0 EUR
COBBBB-5959-5G COBBBB-5959-1G COBBBB-5959-250M
3-Chlor-5-hydroxyphenylboronsäure
3-Chlor-5-hydroxyphenylboronsäure
Formel: C₆H₆BClO₃
MDL: MFCD15143456
CAS-Nummer: 1214900-52-3