2,4-Difluor-3-formylphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-8002-5G
BB-8002-1G
COBBBB-8002-5GEA
0
EUR
COBBBB-8002-5G
COBBBB-8002-1G
2,4-Difluor-3-formylphenylboronsäure
2,4-Difluor-3-formylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₅BF₂O₃ |
MDL:
MFCD04974116 CAS-Nummer: 870718-06-2 |