2,4-Difluor-3-formylphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(2,4-Difluoro-3-formylphenyl)boronic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
597406-10G
597406-1G
SIAL597406-10GEA
286
EUR
SIAL597406-10G
SIAL597406-1G
2,4-Difluor-3-formylphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
2,4-Difluor-3-formylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₅BF₂O₃ Molecular Weight: 185,9200 g/mol |
MDL:
MFCD04974116 CAS-Nummer: 870718-06-2 |