2-Fluor-4-formylphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-8512-5G
BB-8512-1G
COBBBB-8512-5GEA
85.8
EUR
COBBBB-8512-5G
COBBBB-8512-1G
2-Fluor-4-formylphenylboronsäure
2-Fluor-4-formylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₆BFO₃ Molecular Weight: 167,9300 g/mol |
MDL:
MFCD07367058 CAS-Nummer: 871126-22-6 |