2-Fluor-5-formylphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Fluoro-5-formylbenzeneboronic acid
BB-8380-5G
BB-8380-25G
BB-8380-1G
COBBBB-8380-5GEA
93.4
EUR
COBBBB-8380-5G
COBBBB-8380-25G
COBBBB-8380-1G
2-Fluor-5-formylphenylboronsäure
2-Fluor-5-formylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₆BFO₃ Molecular Weight: 167.93 g/mol |
MDL:
MFCD03095100 CAS-Nummer: 352534-79-3 |