3-Fluor-4-formylphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-Fluoro-4-formylbenzeneboronic acid
BB-3474-25G
BB-3474-1G
BB-3474-5G
COBBBB-3474-25GEA
548
EUR
COBBBB-3474-25G
COBBBB-3474-1G
COBBBB-3474-5G
3-Fluor-4-formylphenylboronsäure
3-Fluor-4-formylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₆BFO₃ Molecular Weight: 167,93 g/mol |
MDL:
MFCD02093051 CAS-Nummer: 248270-25-9 |