5-Fluor-2-formylphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(5-Fluoro-2-formylphenyl)boronic acid
BB-9055-5G
BB-9055-1G
COBBBB-9055-5GEA
141
EUR
COBBBB-9055-5G
COBBBB-9055-1G
5-Fluor-2-formylphenylboronsäure
5-Fluor-2-formylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₆BFO₃ Molecular Weight: 167,9300 g/mol |
MDL:
MFCD09953731 CAS-Nummer: 1256355-30-2 |