4-Fluor-3-formylphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Fluoro-3-formylbenzeneboronic acid, (4-Fluoro-3-formylphenyl)boronic acid
BB-3831-5G
BB-3831-25G
BB-3831-1G
COBBBB-3831-5GEA
127
EUR
COBBBB-3831-5G
COBBBB-3831-25G
COBBBB-3831-1G
4-Fluor-3-formylphenylboronsäure
4-Fluor-3-formylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₆BFO₃ Molecular Weight: 167,93 g/mol |
MDL:
MFCD02093074 CAS-Nummer: 374538-01-9 |