4-Fluor-3-formylphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Fluoro-3-formylbenzeneboronic acid, (4-Fluoro-3-formylphenyl)boronic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
683825-1G
683825-5G
SIAL683825-1GEA
39
EUR
SIAL683825-1G
SIAL683825-5G
4-Fluor-3-formylphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
4-Fluor-3-formylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₆BFO₃ Molecular Weight: 167,93 g/mol |
MDL:
MFCD02093074 CAS-Nummer: 374538-01-9 |