N-(4-(Trifluormethoxy)phenyl)-4-boronobenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 4-{[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]sulphamoyl}benzeneboronic acid
BB-5051-5G BB-5051-1G
COBBBB-5051-5GEA 0 EUR
COBBBB-5051-5G COBBBB-5051-1G
N-(4-(Trifluormethoxy)phenyl)-4-boronobenzolsulfonamid
N-(4-(Trifluormethoxy)phenyl)-4-boronobenzolsulfonamid
Formel: C₁₃H₁₁BF₃NO₅S
MDL: MFCD09878331
CAS-Nummer: 957062-98-5