3-Butoxy-5-formylphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-8101-1G
BB-8101-250M
COBBBB-8101-1GEA
0
EUR
COBBBB-8101-1G
COBBBB-8101-250M
3-Butoxy-5-formylphenylboronsäure
3-Butoxy-5-formylphenylboronsäure
Formel:
C₁₁H₁₅BO₄ |
MDL:
MFCD08705271 CAS-Nummer: 1072951-70-2 |