2-Amino-4'-bromacetophenon Hydrochlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromophenacylamine hydrochloride
L04292.04 L04292.09
L04292.04EA 44.7 EUR
L04292.04 L04292.09
2-Amino-4'-bromacetophenon Hydrochlorid 98%
2-Amino-4'-bromacetophenon Hydrochlorid
Purity: 98% CAS No.: 5467-72-1 Molecular Formula: C8H8BrNO.HCl Formula Weight: 250.53 Melting Point: 280-283° Beilstein Reference: 3630035
Formel: C₈H₉BrClNO
Molecular Weight: 250.53 g/mol
Schmelzpunkt: 280…283 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051998
CAS-Nummer: 5467-72-1
EINECS: 226-778-3