2-Amino-4'-bromacetophenon Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Bromophenacylamine hydrochloride
415340-5G
415340-1G
SIAL415340-5GEA
37.5
EUR
SIAL415340-5G
SIAL415340-1G
2-Amino-4'-bromacetophenon Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4'-bromacetophenon Hydrochlorid
Formel:
C₈H₉BrClNO Molecular Weight: 250,53 g/mol |
MDL:
MFCD00051998 CAS-Nummer: 5467-72-1 EINECS: 226-778-3 |