4'-(3-Bromphenoxy)acetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
023239-5G 023239-25G
FLUO023239-5GEA 389 EUR
FLUO023239-5G FLUO023239-25G
4'-(3-Bromphenoxy)acetophenon
4'-(3-Bromphenoxy)acetophenon
Formel: C₁₄H₁₁BrO₂
MDL: MFCD06411651
CAS-Nummer: 845866-46-8