5'-Chlor-2'-methoxy-3'-nitroacetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
019301-5G 019301-25G
FLUO019301-5GEA 159 EUR
FLUO019301-5G FLUO019301-25G
5'-Chlor-2'-methoxy-3'-nitroacetophenon
5'-Chlor-2'-methoxy-3'-nitroacetophenon
Formel: C₉H₈ClNO₄
MDL: MFCD00191921
CAS-Nummer: 7195-78-0