4'-(4-Chlorphenoxy)acetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022127-25G 022127-5G
FLUO022127-25GEA 516 EUR
FLUO022127-25G FLUO022127-5G
4'-(4-Chlorphenoxy)acetophenon
4'-(4-Chlorphenoxy)acetophenon
Formel: C₁₄H₁₁ClO₂
MDL: MFCD02246925
CAS-Nummer: 41150-48-5