4'-(2-Chlor-4-fluorphenoxy)acetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
023245-25G
023245-5G
FLUO023245-25GEA
612
EUR
FLUO023245-25G
FLUO023245-5G
4'-(2-Chlor-4-fluorphenoxy)acetophenon
4'-(2-Chlor-4-fluorphenoxy)acetophenon
Formel:
C₁₄H₁₀BrFO₂ |
MDL:
MFCD06411654 CAS-Nummer: 845866-49-1 |