p-Toluolsulfonylacetonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: [(4-Methylphenyl)sulphonyl]acetonitrile
A12857.06 A12857.14 A12857.22
A12857.06EA 25.6 EUR
A12857.06 A12857.14 A12857.22
p-Toluolsulfonylacetonitril ≥98%
p-Toluolsulfonylacetonitril
Purity: 98+% CAS No.: 5697-44-9 Molecular Formula: C9H9NO2S Formula Weight: 195.24 Melting Point: 147-152° Beilstein Reference: 1842131 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00039487
Formel: C₉H₉NO₂S
Molecular Weight: 195,24 g/mol
Schmelzpunkt: 147…152 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039487
CAS-Nummer: 5697-44-9
EINECS: 227-173-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III