p-Toluolsulfonylacetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
[(4-Methylphenyl)sulphonyl]acetonitrile
003787-5G
003787-25G
FLUO003787-5GEA
36.9
EUR
FLUO003787-5G
FLUO003787-25G
p-Toluolsulfonylacetonitril
p-Toluolsulfonylacetonitril
Formel:
C₉H₉NO₂S Molecular Weight: 195,24 g/mol |
MDL:
MFCD00039487 CAS-Nummer: 5697-44-9 EINECS: 227-173-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |