2-Amino-3'-nitroacetophenon Hydrochlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Nitrophenacylamine hydrochloride
A12205.03
A12205.06
A12205.03EA
55.3
EUR
A12205.03
A12205.06
2-Amino-3'-nitroacetophenon Hydrochlorid 98%
2-Amino-3'-nitroacetophenon Hydrochlorid
Purity: 98%
CAS No.: 36765-84-1
Molecular Formula: C8H8N2O3.HCl
Formula Weight: 216.62
Melting Point: 210-212° dec.
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00051997
Formel:
C₈H₉ClN₂O₃ Molecular Weight: 216.62 g/mol Schmelzpunkt: 210…212 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051997 CAS-Nummer: 36765-84-1 ADR: 8 III |