2-Hydroxy-4'-(2-hydroxyethoxy)-2-methylpropiophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Hydroxy-1-(4-(2-hydroxyethoxy)phenyl)-2-methylpropan-1-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
410896-10G 410896-50G
SIAL410896-10GEA 66.7 EUR
SIAL410896-10G SIAL410896-50G
2-Hydroxy-4'-(2-hydroxyethoxy)-2-methylpropiophenon, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxy-4'-(2-hydroxyethoxy)-2-methylpropiophenon
Formel: C₁₂H₁₆O₄
Molecular Weight: 224.2530 g/mol
MDL: MFCD00085267
CAS-Nummer: 106797-53-9