4'-(Methylsulfonyl)acetophenon
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
4'-(Methylsulphonyl)acetophenone
9W-0290.500
9W-0290.1
9W-0290.5
9W-0290.10
BIOT9W-0290.500EA
0
EUR
BIOT9W-0290.500
BIOT9W-0290.1
BIOT9W-0290.5
BIOT9W-0290.10
4'-(Methylsulfonyl)acetophenon
4'-(Methylsulfonyl)acetophenon
Formel:
C₉H₁₀O₃S Molecular Weight: 198.24 g/mol |
MDL:
MFCD00025072 CAS-Nummer: 10297-73-1 EINECS: 233-672-0 |