4'-(Methylsulfonyl)acetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
011302-5G 011302-25G
FLUO011302-5GEA 0 EUR
FLUO011302-5G FLUO011302-25G
4'-(Methylsulfonyl)acetophenon
4'-(Methylsulfonyl)acetophenon
Formel: C₉H₁₀O₃S
MDL: MFCD00025072
CAS-Nummer: 10297-73-1
EINECS: 233-672-0