4'-(Methylsulfonyl)acetophenon
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
4'-(Methylsulphonyl)acetophenone
JFD01520.1
JFD01520EA
MAYBJFD01520.1EA
0
EUR
MAYBJFD01520.1
MAYBJFD01520EA
4'-(Methylsulfonyl)acetophenon
4'-(Methylsulfonyl)acetophenon
Formel:
C₉H₁₀O₃S Molecular Weight: 198,24 g/mol |
MDL:
MFCD00025072 CAS-Nummer: 10297-73-1 EINECS: 233-672-0 |