5'-Fluor-2'-methoxy-3'-nitroacetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
019297-1G 019297-5G
FLUO019297-1GEA 139 EUR
FLUO019297-1G FLUO019297-5G
5'-Fluor-2'-methoxy-3'-nitroacetophenon
5'-Fluor-2'-methoxy-3'-nitroacetophenon
Formel: C₉H₈FNO₄
MDL: MFCD03789144
CAS-Nummer: 685892-18-6