4'-(2,5-Difluorphenoxy)acetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
023919-25G
023919-5G
FLUO023919-25GEA
648
EUR
FLUO023919-25G
FLUO023919-5G
4'-(2,5-Difluorphenoxy)acetophenon
4'-(2,5-Difluorphenoxy)acetophenon
Formel:
C₁₄H₁₀F₂O₂ |
MDL:
MFCD08461876 CAS-Nummer: 886497-69-4 |