2-Amino-5-methylbenzolsulfonsäure 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Aminotoluene-3-sulphonic acid
B24560.18 B24560.30
B24560.18EA 31.4 EUR
B24560.18 B24560.30
2-Amino-5-methylbenzolsulfonsäure 99%
2-Amino-5-methylbenzenesulphonic acid
Purity: 99% CAS No.: 88-44-8 Molecular Formula: C7H9NO3S Formula Weight: 187.22 Beilstein Reference: 2211509 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007908
Formel: C₇H₉NO₃S
Molecular Weight: 187,22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007908
CAS-Nummer: 88-44-8
EINECS: 201-831-3
UN: 3261
ADR: 8,III