N-Benzylaminoacetaldehyddiethylacetal
Lieferant: FLUOROCHEM
018205-1G
018205-5G
FLUO018205-1GEA
0
EUR
FLUO018205-1G
FLUO018205-5G
N-Benzylaminoacetaldehyddiethylacetal
N-Benzylaminoacetaldehyddiethylacetal
Formel:
C₁₃H₂₁NO₂ Molecular Weight: 223.32 g/mol |
MDL:
MFCD00051599 CAS-Nummer: 61190-10-1 |