2'-(4-Brombenzyloxy)acetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
023240-5G 023240-25G
FLUO023240-5GEA 363 EUR
FLUO023240-5G FLUO023240-25G
2'-(4-Brombenzyloxy)acetophenon
2'-(4-Brombenzyloxy)acetophenon
Formel: C₁₅H₁₃BrO₂
MDL: MFCD06411652
CAS-Nummer: 845866-47-9