5-Brom-2-hydroxybenzophenon ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
B25507.06
B25507.14
B25507.06EA
81.7
EUR
B25507.06
B25507.14
5-Brom-2-hydroxybenzophenon ≥97%
5-Brom-2-hydroxybenzophenon
Purity: 97%
CAS No.: 55082-33-2
Molecular Formula: C13H9BrO2
Formula Weight: 277.11
Melting Point: 108-111°
MDL No.: MFCD00525062
Formel:
C₁₃H₉BrO₂ Molecular Weight: 277,11 g/mol Schmelzpunkt: 108…111 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00525062 CAS-Nummer: 55082-33-2 |