4-Chlor-3-nitrobenzophenon ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
B23451.14
B23451.22
B23451.14EA
34.1
EUR
B23451.14
B23451.22
4-Chlor-3-nitrobenzophenon ≥99%
4-Chlor-3-nitrobenzophenon
Purity: 99%
CAS No.: 56107-02-9
Molecular Formula: C13H8ClNO3
Formula Weight: 261.66
Melting Point: 104-106°
Boiling Point: 233-235°/12mm
MDL No.: MFCD00007081
Formel:
C₁₃H₈ClNO₃ Molecular Weight: 261,66 g/mol Siedepunkt: 233…235 °C (12 mmHg) Schmelzpunkt: 104…106 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007081 CAS-Nummer: 56107-02-9 EINECS: 259-995-7 |