2'-(4-Fluorbenzyloxy)acetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
010106-25G 010106-5G
FLUO010106-25GEA 320 EUR
FLUO010106-25G FLUO010106-5G
2'-(4-Fluorbenzyloxy)acetophenon
2'-(4-Fluorbenzyloxy)acetophenon
Formel: C₁₅H₁₃FO₂
MDL: MFCD03001269
CAS-Nummer: 400878-24-2