3-(Trifluormethyl)benzoesäureanhydrid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H33779.03
H33779.06
H33779.03EA
30
EUR
H33779.03
H33779.06
3-(Trifluormethyl)benzoesäureanhydrid ≥97%
3-(Trifluoromethyl)benzoic anhydride
Purity: 97%
CAS No.: 25753-15-5
Molecular Formula: C16H8F6O3
Formula Weight: 362.23
Melting Point: 74-78°
MDL No.: MFCD09757594
Formel:
C₁₆H₈F₆O₃ Molecular Weight: 362,23 g/mol Schmelzpunkt: 74…78 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09757594 CAS-Nummer: 25753-15-5 |