4-(Trifluormethyl)benzoesäureanhydrid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H34480.03 H34480.06
H34480.03EA 30.1 EUR
H34480.03 H34480.06
4-(Trifluormethyl)benzoesäureanhydrid ≥97%
4-(Trifluoromethyl)benzoic anhydride
Purity: 97% CAS No.: 25753-16-6 Molecular Formula: C16H8F6O3 Formula Weight: 362.23 Melting Point: 127-131° MDL No.: MFCD00671577
Formel: C₁₆H₈F₆O₃
Molecular Weight: 362,23 g/mol
Schmelzpunkt: 127…131 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00671577
CAS-Nummer: 25753-16-6