3-Methylbenzoesäureanhydrid
Lieferant: CHEMPUR
BTB14938.250 BTB14938.1
CHMPBTB14938.250EA 0 EUR
CHMPBTB14938.250 MAYBBTB14938.1
3-Methylbenzoesäureanhydrid
3-Methylbenzoic anhydride
Formel: C₁₆H₁₄O₃
Molecular Weight: 254,29 g/mol
MDL: MFCD00048083
CAS-Nummer: 21436-44-2