2-Ethoxy-3-formyl-5-methylphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: (2-Ethoxy-3-formyl-5-methylphenyl)boronic acid
BB-8123-1G BB-8123-250M
COBBBB-8123-1GEA 149 EUR
COBBBB-8123-1G COBBBB-8123-250M
2-Ethoxy-3-formyl-5-methylphenylboronsäure
2-Ethoxy-3-formyl-5-methylphenylboronsäure
Formel: C₁₀H₁₃BO₄
Molecular Weight: 208,0200 g/mol
MDL: MFCD08276749
CAS-Nummer: 480424-54-2