4'-Brom-2'-hydroxy-5'-methylacetophenon ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(4-Bromo-2-hydroxy-5-methylphenyl)ethanone
H29125.06
H29125.03
H29125.06EA
72.3
EUR
H29125.06
H29125.03
4'-Brom-2'-hydroxy-5'-methylacetophenon ≥97%
4'-Brom-2'-hydroxy-5'-methylacetophenon
Purity: 97%
CAS No.: 50342-17-1
Molecular Formula: C9H9BrO2
Formula Weight: 229.07
Melting Point: 86-89°
MDL No.: MFCD08273792
Formel:
C₉H₉BrO₂ Molecular Weight: 229.07 g/mol Schmelzpunkt: 86…89 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08273792 CAS-Nummer: 50342-17-1 |