5'-Chlor-2'-hydroxy-4'-methylacetophenon
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: 1-(5-Chloro-2-hydroxy-4-methylphenyl)ethanone
FL12071.POR 012071-10G 012071-25G
CHMPFL12071.POREA 0 EUR
CHMPFL12071.POR FLUO012071-10G FLUO012071-25G
5'-Chlor-2'-hydroxy-4'-methylacetophenon
5'-Chlor-2'-hydroxy-4'-methylacetophenon
Formel: C₉H₉ClO₂
MDL: MFCD00191920
CAS-Nummer: 28480-70-8