3-Brom-2-(4-morpholino)pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-1240-5G
PY-1240-25G
COBBPY-1240-5GEA
98.3
EUR
COBBPY-1240-5G
COBBPY-1240-25G
3-Brom-2-(4-morpholino)pyridin
3-Brom-2-(4-morpholino)pyridin
Formel:
C₉H₁₁BrN₂O |
MDL:
MFCD00498942 CAS-Nummer: 54231-38-8 |