3-Brom-5-(4-morpholino)pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-(5-Bromo-3-pyridyl)morpholine, 3-Bromo-5-morpholinopyridine
PY-1103-5G
PY-1103-1G
COBBPY-1103-5GEA
0
EUR
COBBPY-1103-5G
COBBPY-1103-1G
3-Brom-5-(4-morpholino)pyridin
3-Brom-5-(4-morpholino)pyridin
Formel:
C₉H₁₁BrN₂O |
MDL:
MFCD11656285 CAS-Nummer: 200064-13-7 |