2-Morpholino-3-pyridinamin
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme: 3-Amino-2-morpholin-4-ylpyridine
12R-0605.500 12R-0605.1 12R-0605.5
BIOT12R-0605.500EA 0 EUR
BIOT12R-0605.500 BIOT12R-0605.1 BIOT12R-0605.5
2-Morpholino-3-pyridinamin
2-Morpholino-3-pyridinamin
Formel: C₉H₁₃N₃O
MDL: MFCD03001243
CAS-Nummer: 51627-47-5