2-Brom-3',5'-bis(trifluormethyl)acetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)-2-bromoethanone, 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenacyl bromide
CFF156.10 008150-1G 008150-5G
CHMPCFF156.10EA 746 EUR
CHMPCFF156.10 FLUO008150-1G FLUO008150-5G
2-Brom-3',5'-bis(trifluormethyl)acetophenon
2-Brom-3',5'-bis(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₁₀H₅BrF₆O
Molecular Weight: 335.0405 g/mol
MDL: MFCD00792434
CAS-Nummer: 131805-94-2