2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenon
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
1-(2-Hydroxy-4,5-dimethylphenyl)ethan-1-one
FL12077.POR
012077-25G
CHMPFL12077.POREA
0
EUR
CHMPFL12077.POR
FLUO012077-25G
2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenon
2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenon
Formel:
C₁₀H₁₂O₂ Molecular Weight: 164.21 g/mol |
MDL:
MFCD00002306 CAS-Nummer: 36436-65-4 EINECS: 253-035-0 |