3',5'-Dimethyl-4'-hydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
546402-25G
546402-5G
SIAL546402-25GEA
350
EUR
SIAL546402-25G
SIAL546402-5G
3',5'-Dimethyl-4'-hydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
3',5'-Dimethyl-4'-hydroxyacetophenon
Formel:
C₁₀H₁₂O₂ |
MDL:
MFCD00195574 CAS-Nummer: 5325-04-2 |