4-(Benzyloxy)-2-hydroxybenzaldehyd ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L15515.03
L15515.06
L15515.03EA
32.5
EUR
L15515.03
L15515.06
4-(Benzyloxy)-2-hydroxybenzaldehyd ≥99%
4-(Benzyloxy)-2-hydroxybenzaldehyd
Purity: 99%
CAS No.: 52085-14-0
Molecular Formula: C14H12O3
Formula Weight: 228.25
Melting Point: 77-80°
Beilstein Reference: 982995
Formel:
C₁₄H₁₂O₃ Molecular Weight: 228.25 g/mol Schmelzpunkt: 77…80 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01075698 CAS-Nummer: 52085-14-0 |