2-Benzyloxy-5-chlorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: (2-(Benzyloxy)-5-chlorophenyl)boronic acid
BB-2606-1G BB-2606-5G
COBBBB-2606-1GEA 166 EUR
COBBBB-2606-1G COBBBB-2606-5G
2-Benzyloxy-5-chlorphenylboronsäure
2-Benzyloxy-5-chlorphenylboronsäure
Formel: C₁₃H₁₂BClO₃
Molecular Weight: 262.4966 g/mol
MDL: MFCD04039000
CAS-Nummer: 612832-83-4
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable