3-Benzyloxy-2-chlor-6-fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-Benzyoxy-2-chloro-6-fluorophenylboronic acid
BB-5024-5G
BB-5024-1G
COBBBB-5024-5GEA
302
EUR
COBBBB-5024-5G
COBBBB-5024-1G
3-Benzyloxy-2-chlor-6-fluorphenylboronsäure
3-Benzyloxy-2-chlor-6-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₁₃H₁₁BClFO₃ Molecular Weight: 280,4900 g/mol |
MDL:
MFCD09878328 CAS-Nummer: 957062-67-8 |