4-(2-Fluorbenzyloxy)benzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
4-((2-Fluorobenzyl)oxy)benzaldehyde
005934-5G
005934-1G
FLUO005934-5GEA
174
EUR
FLUO005934-5G
FLUO005934-1G
4-(2-Fluorbenzyloxy)benzaldehyd
4-(2-Fluorbenzyloxy)benzaldehyd
Formel:
C₁₄H₁₁FO₂ |
MDL:
MFCD01590568 CAS-Nummer: 70627-20-2 |