4-Fluorbenzoesäureanhydrid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-fluorobenzene-1-carboxylic anhydride
H33527.03
H33527.06
H33527.03EA
71.9
EUR
H33527.03
H33527.06
4-Fluorbenzoesäureanhydrid ≥97%
4-Fluorobenzoic anhydride
Purity: 97%
CAS No.: 25569-77-1
Molecular Formula: C14H8F2O3
Formula Weight: 262.21
Melting Point: 111-115°
MDL No.: MFCD00425938
Formel:
C₁₄H₈F₂O₃ Molecular Weight: 262.21 g/mol Schmelzpunkt: 111…115 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00425938 CAS-Nummer: 25569-77-1 |